Få mere at vide
Hamilton™ 500μ L 1700-serien gastæt sprøjte
Artikelnummer. 17854372
Skift visning
Nålemåler:
22 G
Ingen nål inkluderet
Skik
Nålespids stil:
Ingen nål inkluderet
Kegle
Skarp, skrå, buet, ikke-kerner
Skik
Stump
Tilslutningstype:
Aftagelig
Luer Lock, fast
Luer-lås
Luerspids, cementeret
Prøvelås
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Nålemåler Nålespids stil Tilslutningstype
17854372 22 G Skarp, skrå, buet, ikke-kerner Luerspids, cementeret
17864272 22 G Stump Luerspids, cementeret
17854382 22 G Kegle Luerspids, cementeret
17814272 Skik Skik Luerspids, cementeret
17824282 22 G Skarp, skrå, buet, ikke-kerner Aftagelig
17824272 Ingen nål inkluderet Ingen nål inkluderet Aftagelig
17834192 22 G Skarp, skrå, buet, ikke-kerner Prøvelås
17834272 Ingen nål inkluderet Ingen nål inkluderet Luer-lås
17844212 Ingen nål inkluderet Ingen nål inkluderet Luer Lock, fast
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 17854372 Leverandør Hamilton™ Leverandørnr. CAL81230
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
1700-seriens sprøjter er den gastætte version af 700-seriens sprøjter.
  • Denne serie af sprøjter er ideelle til dispensering af mængder op til 500μ L.
  • En række forskellige afslutninger og nålemuligheder er tilgængelige i denne serie.
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Materiale PTFE
Nålemåler 22 G
Diameter (engelsk) Indre 0,128 tommer.
Diameter (engelsk) indre nål 0,0161 tommer.
Diameter (metrisk) indre nål 0.41 mm
Diameter (engelsk) ydre nål 0,0283 tommer.
Diameter (engelsk) Ydre 0,305 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 3.26 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 7.75 mm
Diameter (metrisk) ydre nål 0.72 mm
Længde (engelsk) Nål 2''
Produkttype Gastæt sprøjte
Maks. Temperatur (engelsk) 122 °F
Maks. Temperatur (metrisk) 50 °C
Min. Temperatur (engelsk) 50 °F
Model- 1750 LTN
Min. Temperatur (metrisk) 10 °C
Mængde 1
Volumen (metrisk) 500 μl
Længde (metrisk) nål 51 mm
Nålespids stil Skarp, skrå, buet, ikke-kerner
Tilslutningstype Luerspids, cementeret