Få mere at vide
Agilent BioTek 50 TS-vaskemaskine til mikroplader
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17237789 Shop alle Agilent BioTek produkter
Model-:
50TS12
50TS12V
50TS16
50TS16V
50TS8
50TS8F
50TS8M
50TS8MF
50TS8MV
50TS8V
Artikelnummer. 17237789
Brand: Agilent BioTek 50TS16VSN
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
BioTek 50 TS-vaskemaskine til mikroplader tilbyder fremragende resultat ved vask af mikroplader. Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
BioTek 50 TS-vaskemaskine til mikroplader tilbyder fremragende resultat ved vask af mikroplader. Systemet er ideelt til brug som ELISA-vaskemaskine og egner sig også godt til vask af cellebaserede assays. 50 TS kan også behandle biomagnetiske eller polystyrenperler og vakuumfiltreringsprotokoller
Farveberøringsskærmen giver en visuel grænseflade, der gør det hurtigt og intuitivt at oprette protokoller. Når 50 TS bruges sammen med 800 TS-absorbanslæseren eller et andet detektionssystem, leverer den bekvemmelighed og resultater af høj kvalitet til dine arbejdsgange med pladevask i laboratoriet.
garanti
12 måneder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE- og TUV-mærket. RoHS-kompatibel.
Forbindelser USB (1)
Flasker Valgfri (2 til 4 l)
Plade Type 24-, 96-, 384-brøndsplader (96- og 384-brønds: Standard- og lavprofilplader, massiv og filterbund (ekstraudstyr), 24-brøndsplader med 4-brønds manifold)
Soak Time Programmerbar i minutter og sekunder, op til 30 min.
Type Vaskemaskine til mikroplader
Vægt (metrisk) 9.8 kg
Vaskecyklusser 1 til 10
Vask volumen 25 til 3000μ l/brønd
Vise 4,3 tommer LCD-berøringsskærm i farver
Flowhastighed 150 til 1.000μ l/brønd/sek. (afhængig af manifold)
Væskeleveringstype Et sprøjtedrev med positiv forskydning
Model- 50TS16V
Inkluderer 96-/384-brøndsplader; Bufferskift
Automationsgrænseflade 4,3 tommer LCD-berøringsskærm i farver
Vægt (engelsk) 22 lb.