Få mere at vide
Labcon™ 50 ml ViewPoint™ Centrifuger termokromiske rør
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16639842 Shop alle Labcon produkter
Emballage:
10/IntegraPack-taske
25 Rør / stativ/6 Pk. / sag
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. 16639842
Brand: Labcon™ 32203200069
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Reversibel overgang fra klar til lyseblå ved 4 °C med fuld mørkeblå overgang ved 0 °C
  • Temperatursignalering i realtid
  • Reversibel overgang fra klar til lyseblå ved 4 °C med fuld mørkeblå overgang ved 0 °C
  • Med påsat flade skruelåg
  • Sorte gradueringer og hvid skriveflade
  • ATP RNase/DNase og endotoksinfri (ikke-pyrogen)
  • Sperm Motility Assay (SMA ) Museembryoassay (MEA) valideret sikkert til cellekultur
  • Polypropylen USP Klasse VI harpiks
  • Centrifugering til 12.500 x G
  • Kan fryses til -80 °C
  • Fremstillet i USA
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD-overensstemmelse
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukningsfarve Lilla
Farve Klar til blå farveændring ved 0 °C til 4 °C
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Engangs Engangsbrug
Materiale Polypropylen
Til brug med Centrifuges, Rotators, Shakers
nr. pr. pakke 10/Pk.
Emballage 10/IntegraPack-taske
Mængde 10/IntegraPack™ Taske
Sterilitet Ikke steril
Produktlinje ViewPoint
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
RNase fri Ja
Dnase Free Ja
Autoklaverbar Autoklaverbar
Form Cylindrisk
Længde (metrisk) 115 mm
Lukkestørrelse 29 mm
Rene krav ATP, RNase/DNase and Endotoxin-free; Non-cytotoxic
Bund form Konisk
Lukketype Påsat flad skruelåg
Lukning inkluderet Ja
Skriveområde Ja
Diameter (metrisk) 29 mm
Uddannet Ja
Gradueringer 5 til 45 i intervaller på 1
Produkttype Conical Centrifuge Tube
Maks. RCF 12,500 x g