Få mere at vide
Labcon™ UVSafe™ 50 mL centrifugerør med hætter i stikstil
Shop alle Labcon produkter
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Emballage:
25 rør/stativ, 20 stativer/Cs.
50 rør/pose, 10 poser/Cs.
500 Tubes/Bag, 500 Caps in Separate Bag, 500 Tubes and Caps/Cs.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Beskrivelse
- Med påsatte hætter i stikstil
- Hvis steril, valideret sterilisering (ISO 11137) til brug i forsknings- og medicinske laboratorier
- Hvide, trykte gradueringer
- Kan fryses til -80 °C
- Fremstillet i USA
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP , CE IVD-overensstemmelse |
| Lukningsmateriale | Polyethylen |
| Lukningsfarve | Lilla |
| Kapacitet (metrisk) | 50 mL |
| Engangs | Genanvendelig |
| Materiale | Polypropylen |
| Til brug med | Centrifuges, Rotators, Shakers |
| nr. pr. pakke | 25/Pk. |
| Emballage | 25 rør/stativ, 20 stativer/Cs. |
| Mængde | 25 rør/Fiberstativ med lavt spild |
| Vis mere |