Få mere at vide
Labcon™ UVSafe™ 50 mL centrifugerør med hætter i stikstil
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16664062 Shop alle Labcon produkter
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Emballage:
25 rør/stativ, 20 stativer/Cs.
50 rør/pose, 10 poser/Cs.
500 tuber/pose, 500 kapsler i separat pose, 500 tuber og kapsler/æsker
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Artikelnummer. 16664062
Brand: Labcon™ 31928710069
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Blokerer 100 % af UVA-, UVB- og UVC-lys, men passerer synligt lys
  • Med påsatte hætter i stikstil
  • Hvis steril, valideret sterilisering (ISO 11137) til brug i forsknings- og medicinske laboratorier
  • Hvide, trykte gradueringer
  • Kan fryses til -80 °C
  • Fremstillet i USA
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD overensstemmelse; IATA 95 kPa
Lukningsmateriale Polyethylen
Lukningsfarve Lilla
Farve Ravgul
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Engangs Genanvendelig
Materiale Polypropylen
Til brug med Centrifuges, Rotators, Shakers
nr. pr. pakke 500/Pk.
Emballage 500 tuber/pose, 500 kapsler i separat pose, 500 tuber og kapsler/æsker
Mængde 500 rør/pose, 500 hætter i separat pose, 500 rør og hætter/Cs.
Sterilitet Ikke steril
Produktlinje UVSafe™ Centrifugerør
RNase fri Ja
Dnase Free Ja
Autoklaverbar Autoklaverbar
Form Cylindrisk
Længde (metrisk) 115 mm
Lukkestørrelse 29 mm
Rene krav ATP, RNase/DNase og endotoksinfri
Bund form Konisk
Lukketype Prop
Lukning inkluderet Ja
Skriveområde Ja
UV-modstand Ja
Uddannet Ja
Gradueringer 5 til 45 mL i trin på 1 mL
Produkttype Centrifugerør
Maks. RCF 12,500 x g