Få mere at vide
Labcon™ SuperClear™ 50 mL Centrifugerør
Artikelnummer. 17798848 Shop alle Labcon produkter
Lukketype:
Fastgjort flad integreret elastomer tætningsskruelåg
Flad hætte
Påsat flad skruelåg
Plug Style skruelåg
Prop
Skruelåg med integreret støbt elastomer tætning
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Emballage:
10 rør/IntegraPack-pose, 5 poser/pakke, 10 pakker/æsker
25 rør/genanvendeligt stativ, 20 stativer/cisterner.
25 rør/stativ, 20 stativer/C'er.
50 rør/pose, 10 poser/Cs.
50 rør/pose/10 poser/etui
500 tuber/pose, 500 kapsler i separat pose, 500 tuber og kapsler/æsker
Individuelt indpakket
Indpakket
Kartonstativ
Plaststativ
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 500
Artikelnummer. 17798848
Brand: Labcon™ 31913350169
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Disse SuperClear™ 50 mL Centrifugerør leveres komplet med en patenteret anti-udtværings-skriveoverflade.
  • ATP, RNase/DNase og endotoksinfri (ikke-pyrogen)
  • 5 til 45 mL gradueringer i trin på 1 mL
  • Pakket i stativer el IntegraPack™ Tasker
  • Polypropylen USP Klasse VI harpiks
  • Kan fryses til -80 °C
  • Fremstillet i USA
For rør med påsat flad hætte: IATA 95kPa certificeret til at overholde USDOT HMR, 49 CFR, Parts 171-180 og IATA DGR UN3373 PI650 postrørstandarder og emballageinstruktioner til diagnostiske og infektiøse prøver.
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD overensstemmelse; IATA 95 kPa
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukningsfarve Lilla
Farve Neutral
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Engangs Genanvendelig
Materiale Polypropylen
Til brug med Centrifuges, Rotators, Shakers
Inkluderer Rør med skriveflade
nr. pr. sag 500 Rør/Cs.
nr. pr. pakke 25 Rør/Pk.
Emballage 25 rør/stativ, 20 stativer/C'er.
Mængde 20 Pk./Cs.
Sterilitet Steril
Produktlinje SuperClear
RNase fri Ja
Dnase Free Ja
Autoklaverbar Autoklaverbar
Form Cylindrisk
Længde (metrisk) 115 mm
Kapacitet (engelsk) 1,7 oz.
Rene krav ATP, RNase/DNase og endotoksinfri
ACT-mærke Ja
Bund form Konisk
Lukketype Flad hætte
Lukning inkluderet Ja
Skriveområde Ja
Højde (metrisk) 115 mm
Diameter (metrisk) 20 mm
Uddannet Ja
Gradueringer 1 mL
Produkttype Centrifugerør
Maks. RCF 20,000 x g