Få mere at vide
Labcon™ SuperClear™ 50 mL Centrifugerør
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16634062 Shop alle Labcon produkter
Lukketype:
Fastgjort flad integreret elastomer tætningsskruelåg
Flad hætte
Påsat flad skruelåg
Plug Style skruelåg
Prop
Skruelåg med integreret støbt elastomer tætning
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Emballage:
10 rør/IntegraPack-pose, 5 poser/pakke, 10 pakker/æsker
25 rør/genanvendeligt stativ, 20 stativer/cisterner.
25 rør/stativ, 20 stativer/C'er.
50 rør/pose, 10 poser/Cs.
50 rør/pose/10 poser/etui
500 tuber/pose, 500 kapsler i separat pose, 500 tuber og kapsler/æsker
Individuelt indpakket
Indpakket
Kartonstativ
Plaststativ
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 500
Artikelnummer. 16634062
Brand: Labcon™ 31923300169
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Disse SuperClear™ 50 mL Centrifugerør leveres komplet med en patenteret anti-udtværings-skriveoverflade.
  • ATP, RNase/DNase og endotoksinfri (ikke-pyrogen)
  • 5 til 45 mL gradueringer i trin på 1 mL
  • Pakket i stativer el IntegraPack™ Tasker
  • Polypropylen USP Klasse VI harpiks
  • Kan fryses til -80 °C
  • Fremstillet i USA
For rør med påsat flad hætte: IATA 95kPa certificeret til at overholde USDOT HMR, 49 CFR, Parts 171-180 og IATA DGR UN3373 PI650 postrørstandarder og emballageinstruktioner til diagnostiske og infektiøse prøver.
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD overensstemmelse; IATA 95 kPa
Lukningsmateriale Polyethylen
Lukningsfarve Lilla
Farve Neutral
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Engangs Genanvendelig
Materiale Polypropylen
Til brug med Centrifuges, Rotators, Shakers
nr. pr. sag 500 Rør/Cs.
nr. pr. pakke 25 Rør/Pk.
Emballage Plaststativ
Mængde 20 stativer/Cs.
Sterilitet Ikke steril
Produktlinje SuperClear
RNase fri Ja
Dnase Free Ja
Autoklaverbar Autoklaverbar
Form Cylindrisk
Længde (metrisk) 115 mm
Lukkestørrelse 29 mm
Rene krav ATP, RNase/DNase og endotoksinfri
ACT-mærke Ja
Bund form Konisk
Lukketype Plug Style skruelåg
Lukning inkluderet Ja
Skriveområde Ja
Uddannet Ja
Gradueringer 1 mL
Produkttype Centrifugerør
Maks. RCF 20,000 x g