Få mere at vide
Labcon™ SuperClear™ 50 mL Centrifugerør
Shop alle Labcon produkter
Lukketype:
Fastgjort flad integreret elastomer tætningsskruelåg
Flad hætte
Påsat flad skruelåg
Plug Style skruelåg
Prop
Skruelåg med integreret støbt elastomer tætning
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Emballage:
10 rør/IntegraPack-pose, 5 poser/pakke, 10 pakker/æsker
25 rør/genanvendeligt stativ, 20 stativer/cisterner.
25 rør/stativ, 20 stativer/C'er.
50 rør/pose, 10 poser/Cs.
50 rør/pose/10 poser/etui
500 tuber/pose, 500 kapsler i separat pose, 500 tuber og kapsler/æsker
Individuelt indpakket
Indpakket
Kartonstativ
Plaststativ
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 500
Beskrivelse
- ATP, RNase/DNase og endotoksinfri (ikke-pyrogen)
- 5 til 45 mL gradueringer i trin på 1 mL
- Pakket i stativer el IntegraPack™ Tasker
- Polypropylen USP Klasse VI harpiks
- Kan fryses til -80 °C
- Fremstillet i USA
For rør med påsat flad hætte: IATA 95kPa certificeret til at overholde USDOT HMR, 49 CFR, Parts 171-180 og IATA DGR UN3373 PI650 postrørstandarder og emballageinstruktioner til diagnostiske og infektiøse prøver.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD overensstemmelse; IATA 95 kPa |
| Lukningsmateriale | Polypropylen |
| Lukningsfarve | Lilla |
| Farve | Neutral |
| Kapacitet (metrisk) | 50 mL |
| Engangs | Genanvendelig |
| Materiale | Polypropylen |
| Til brug med | Centrifuges, Rotators, Shakers |
| nr. pr. sag | 500 Rør/Cs. |
| nr. pr. pakke | 50 Rør/Pk. |
| Vis mere |