Beskrivelse
- CO 2 resistente elastomere forseglede hætter
- Certificeret til at forhindre forsuring fra tørisforsendelse eller opbevaring
- Patenteret anti-svær skriveoverflade
- 3 farvetrykte gradueringer og omvendt læseskala
- ATP RNase/DNase og endotoksinfri (ikke-pyrogen)
- Polypropylen USP Klasse VI harpiks
- Centrifugering til 12.500 x G
- Kan fryses til -80 °C
- Fremstillet i USA
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Neutral |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; IATA 95 kPa |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Kapacitet (metrisk) | 50 mL |
| Bund form | Konisk |
| Materiale | Polypropylenharpiks |
| Trådstil | Udseende |
| Til brug med (applikation) | Transportrør |
| Længde (engelsk) | 4,53 tommer. |
| Længde (metrisk) | 115 mm |
| Vis mere |