Få mere at vide
Labcon 50 ml ProtectR™ Tøris opbevaringsrør i IntegraPack™
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16674132 Shop alle Labcon produkter
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 16674132
Brand: Labcon 38803250009
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Med påsat flade CO2-resistente hætter
  • CO 2 resistente elastomere forseglede hætter
  • Certificeret til at forhindre forsuring fra tørisforsendelse eller opbevaring
  • Patenteret anti-svær skriveoverflade
  • 3 farvetrykte gradueringer og omvendt læseskala
  • ATP RNase/DNase og endotoksinfri (ikke-pyrogen)
  • Polypropylen USP Klasse VI harpiks
  • Centrifugering til 12.500 x G
  • Kan fryses til -80 °C
  • Fremstillet i USA
Tekniske data
Farve Neutral
Certificeringer/compliance ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; IATA 95 kPa
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Bund form Konisk
Materiale Polypropylenharpiks
Trådstil Udseende
Til brug med (applikation) Transportrør
Længde (engelsk) 4,53 tommer.
Længde (metrisk) 115 mm
Emballage 10 rør / IntegraPack™ pose/5 poser / Pk./2 Pk. / sag
Mængde 10 rør / IntegraPack™ taske
Produktlinje ProtectR
Sterilitet Steril
Engangs Engangsbrug
Uddannet Ja
Emballagemængde 50
Dnase Free Ja
Lukketype Polyethylen skruelåg
Trykt Ja