Få mere at vide
Labcon 50 ml ProtectR™ Tøris opbevaringsrør i IntegraPack™
Artikelnummer. 16664132 Shop alle Labcon produkter
Skift visning
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sterilitet Pakningsstørrelse
16664132 Ikke steril Pakke med 100
16674132 Steril -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16664132 Leverandør Labcon Leverandørnr. 38803200009
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    700.00 DKK
    681.39 DKK / Pakke med 100
    Spare 18.61 DKK
    2% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Med påsat flade CO2-resistente hætter
  • CO 2 resistente elastomere forseglede hætter
  • Certificeret til at forhindre forsuring fra tørisforsendelse eller opbevaring
  • Patenteret anti-svær skriveoverflade
  • 3 farvetrykte gradueringer og omvendt læseskala
  • ATP RNase/DNase og endotoksinfri (ikke-pyrogen)
  • Polypropylen USP Klasse VI harpiks
  • Centrifugering til 12.500 x G
  • Kan fryses til -80 °C
  • Fremstillet i USA
Tekniske data
Farve Neutral
Certificeringer/compliance ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; IATA 95 kPa
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Bund form Konisk
Materiale Polypropylenharpiks
Trådstil Udseende
Til brug med (applikation) Transportrør
Længde (engelsk) 4,53 tommer.
Længde (metrisk) 115 mm
Emballage 10 rør / IntegraPack™ pose/5 poser / Pk./2 Pk. / sag
Mængde 10 rør / IntegraPack™ taske
Produktlinje ProtectR
Sterilitet Ikke steril
Engangs Engangsbrug
Uddannet Ja
Emballagemængde 50
Dnase Free Ja
Lukketype Polyethylen skruelåg
Trykt Ja