Få mere at vide
Labcon™ PerformR™ 50 ml centrifugerør
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30533294 Shop alle Labcon produkter
Lukketype:
Flad hætte
Plug Style skruelåg
Prop
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Mængde:
25 rør/plastikstativ
25 rør/stativ, 12 stativer/Cs.
50 rør/pose, 10 poser/Cs.
50 rør/pose, 10 poser/æsker
500 rør og hætter i separate poser
500 rør/pose, 500 hætter i separat pose, 500 rør og hætter/Cs.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Artikelnummer. 30533294
Brand: Labcon™ 31873450069
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Disse centrifugerør har sorte sideinddelinger og en hvid skriveoverflade.
  • Centrifuging to 12,500 x G
  • Freezable to -80°C
  • Tubes are autoclavable
  • Made in USA
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Lukningsmateriale Polyethylene
Lukningsfarve Purple
Farve Natural
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Engangs Single-use
Materiale Polypropylene
Til brug med Centrifuges, Rotators, Shakers
nr. pr. pakke 50/Pk.
Emballage 50 Tubes/Bag, 10 Bags/Cs.
Mængde 50 rør/pose, 10 poser/æsker
Sterilitet Steril
Produktlinje PerformR
RNase fri Yes
Dnase Free Yes
Autoklaverbar Autoclavable
Form Cylindrical
Længde (metrisk) 115 mm
Rene krav ATP, RNase/DNase and Endotoxin-free
ACT-mærke Yes
Bund form Conical
Lukketype Prop
Lukning inkluderet Yes
Skriveområde Yes
Højde (metrisk) 115 mm
Diameter (metrisk) 29 mm
Uddannet Yes
Gradueringer 5 to 45 mL in 2.5 mL Increments
Produkttype Centrifuge Tube
Maks. RCF 12,500 x g