Få mere at vide
Labcon™ PerformR™ 50 ml centrifugerør Artikelnummer.: 16684062
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
Labcon™ PerformR™ 50 ml centrifugerør
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16684062 Shop alle Labcon produkter
Flad hætte, Steril, 25 rør/stativ, 12 stativer/Cs.
Lukketype:
Flad hætte
Plug
Plug Style skruelåg
Prop
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Sterile
Mængde:
25 rør/plastikstativ
25 rør/stativ, 12 stativer/Cs.
50 Tubes/Bag, 10 Bags/Cs.
50 rør/pose, 10 poser/Cs.
500 rør og hætter i separate poser
500 rør/pose, 500 hætter i separat pose, 500 rør og hætter/Cs.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Artikelnummer. 16684062
Brand: Labcon™ 31963350169
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
Disse centrifugerør har sorte sideinddelinger og en hvid skriveoverflade.
  • Centrifugering til 12.500 x G
  • Kan fryses til -80 °C
  • Rør er autoklaverbare
  • Fremstillet i USA
Greener Choice-anprisninger
  • undefined
    • Free-of a substance that causes environmental harm
    • Recycled Content
    • Certifications and Seals of Approval
    • Ozone-Safe or Safe for the Ozone Layer
    • Non-Toxic
    • Renewable Energy
Tekniske data
Certificeringer/compliance USP Klasse VI
Lukningsmateriale Polyethylen
Lukningsfarve Lilla
Farve Neutral
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Engangs Engangsbrug
Materiale Polypropylen
Til brug med Centrifuges, Rotators, Shakers
nr. pr. pakke 25/Pk.
Emballage 50 rør/pose, 10 poser/Cs.
Mængde 25 rør/stativ, 12 stativer/Cs.
Sterilitet Steril
Produktlinje PerformR™
RNase fri Ja
Dnase Free Ja
Autoklaverbar Autoklaverbar
Form Cylindrisk
Længde (metrisk) 115 mm
Rene krav ATP, RNase/DNase og endotoksinfri
ACT-mærke Ja
Bund form Konisk
Lukketype Flad hætte
Lukning inkluderet Ja
Skriveområde Ja
Højde (metrisk) 115 mm
Diameter (metrisk) 29 mm
Uddannet Ja
Gradueringer 5 til 45 ml i intervaller på 2,5 ml
Produkttype Centrifugerør
Maks. RCF 12,500 x g
Vis mere Vis mindre
  • Multiple Manufacturers
    Big savings on advanced technologies and materials testing.
    Promo Code: 24141
    Expires2025-12-14
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Labcon™ PerformR™ 50 ml centrifugerør >