Få mere at vide
Labcon™ PerformR™ 50 ml centrifugerør
Artikelnummer. 16674052 Shop alle Labcon produkter
Skift visning
Lukketype:
Flad hætte
Plug Style skruelåg
Prop
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Mængde:
25 rør/plastikstativ
25 rør/stativ, 12 stativer/Cs.
50 rør/pose, 10 poser/Cs.
50 rør/pose, 10 poser/æsker
500 rør og hætter i separate poser
500 rør/pose, 500 hætter i separat pose, 500 rør og hætter/Cs.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Lukketype Sterilitet Mængde unitSize
16674052 Flad hætte Steril 50 rør/pose, 10 poser/Cs. -
16684052 Prop Steril 50 rør/pose, 10 poser/æsker -
30533294 Prop Steril 50 rør/pose, 10 poser/æsker -
16684062 Flad hætte Steril 25 rør/stativ, 12 stativer/Cs. -
16694062 Flad hætte Ikke steril 500 rør/pose, 500 hætter i separat pose, 500 rør og hætter/Cs. Pakke med 500
17537906 Plug Style skruelåg Steril 25 rør/plastikstativ -
17547906 Prop Ikke steril 500 rør og hætter i separate poser -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 16674052 Leverandør Labcon™ Leverandørnr. 31863450069
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Disse centrifugerør har sorte sideinddelinger og en hvid skriveoverflade.
  • Centrifugering til 12.500 x G
  • Kan fryses til -80 °C
  • Rør er autoklaverbare
  • Fremstillet i USA
Tekniske data
Certificeringer/compliance USP Klasse VI
Lukningsmateriale Polyethylen
Lukningsfarve Lilla
Farve Neutral
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Engangs Engangsbrug
Materiale Polypropylen
Til brug med Centrifuges, Rotators, Shakers
nr. pr. pakke 50/Pk.
Emballage Indpakket
Mængde 50 rør/pose, 10 poser/Cs.
Sterilitet Steril
Produktlinje PerformR
RNase fri Ja
Dnase Free Ja
Autoklaverbar Autoklaverbar
Form Cylindrisk
Længde (metrisk) 115 mm
Rene krav ATP, RNase/DNase og endotoksinfri
ACT-mærke Ja
Bund form Konisk
Lukketype Flad hætte
Lukning inkluderet Ja
Skriveområde Ja
Højde (metrisk) 115 mm
Diameter (metrisk) 29 mm
Uddannet Ja
Gradueringer 5 til 45 ml i intervaller på 2,5 ml
Produkttype Centrifugerør
Maks. RCF 12,500 x g