Få mere at vide
Labcon™ 50 ml MetalFree™ Centrifugerør med flade hætter
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7194078 Shop alle Labcon produkter
Emballage:
25 rør/stativ, 20 stativer/Cs.
25 rør/stativ, 20 stativ/cylindere
50 rør/pose, 10 poser/Cs.
50 rør/pose, 10 poser/æsker
Artikelnummer. 16664052
Brand: Labcon™ 31843450019
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Certificeret fri for metaller til 1 del pr. milliard af 21 almindelige metaller
  • Konisk centrifugerør
  • Med påsat flade skruelåg
  • Bloker 100 % af UVA-, UVB- og UVC-lys, men passerer synligt lys
  • Hvidtrykte gradueringer
  • ATP RNase/DNase og endotoksinfri (ikke-pyrogen)
  • Polypropylen USP Klasse VI harpiks
  • Centrifugering til 12.500 x G
  • Kan fryses til -80 °C
  • Autoklaverbare rør
  • Kapacitet: 50 ml
  • Fremstillet i USA
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD-overensstemmelse
Lukningsmateriale Polyethylen
Lukningsfarve Neutral
Farve Neutral
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Engangs Engangsbrug
Materiale Polypropylen
Til brug med Centrifuges, Rotators, Shakers, ICP-MS
nr. pr. pakke 50
Emballage 50 rør/pose, 10 poser/Cs.
Mængde 50/pose
Sterilitet Steril
Produktlinje PerformR™ Centrifugerør
RNase fri Ja
Dnase Free Ja
Autoklaverbar Autoklaverbar
Form Cylindrisk
Længde (metrisk) 115 mm
Lukkestørrelse 29 mm
Rene krav ATP, RNase/DNase og endotoksinfri
ACT-mærke Ja
Bund form Konisk
Lukketype Flad hætte
Lukning inkluderet Ja
Skriveområde Ja
Højde (metrisk) 115 mm
Uddannet Ja
Gradueringer 5 til 45 i intervaller på 1
Produkttype Centrifugerør
Maks. RCF 20,000 x g