Få mere at vide
Labcon™ 50 ml MetalFree™ Centrifugerør med flade hætter
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16664052 Shop alle Labcon produkter
Skift visning
Emballage:
25 rør/stativ, 20 stativer/Cs.
25 rør/rack, 20 rcks/cs
50 rør/pose, 10 poser/Cs.
50 rør/pose, 10 poser/æsker
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Emballage
16664052 50 rør/pose, 10 poser/Cs.
16674062 25 rør/stativ, 20 stativer/Cs.
30280320 50 rør/pose, 10 poser/æsker
30280321 25 rør/rack, 20 rcks/cs
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16664052 Leverandør Labcon™ Leverandørnr. 31843450019
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28036
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Certificeret fri for metaller til 1 del pr. milliard af 21 almindelige metaller
  • Konisk centrifugerør
  • Med påsat flade skruelåg
  • Bloker 100 % af UVA-, UVB- og UVC-lys, men passerer synligt lys
  • Hvidtrykte gradueringer
  • ATP RNase/DNase og endotoksinfri (ikke-pyrogen)
  • Polypropylen USP Klasse VI harpiks
  • Centrifugering til 12.500 x G
  • Kan fryses til -80 °C
  • Autoklaverbare rør
  • Kapacitet: 50 ml
  • Fremstillet i USA
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD-overensstemmelse
Lukningsmateriale Polyethylen
Lukningsfarve Neutral
Farve Neutral
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Engangs Engangsbrug
Materiale Polypropylen
Til brug med Centrifuges, Rotators, Shakers, ICP-MS
nr. pr. pakke 50
Emballage 50 rør/pose, 10 poser/Cs.
Mængde 50/pose
Sterilitet Steril
Produktlinje PerformR™ Centrifugerør
RNase fri Ja
Dnase Free Ja
Autoklaverbar Autoklaverbar
Form Cylindrisk
Længde (metrisk) 115 mm
Lukkestørrelse 29 mm
Rene krav ATP, RNase/DNase og endotoksinfri
ACT-mærke Ja
Bund form Konisk
Lukketype Flad hætte
Lukning inkluderet Ja
Skriveområde Ja
Højde (metrisk) 115 mm
Uddannet Ja
Gradueringer 5 til 45 i intervaller på 1
Produkttype Centrifugerør
Maks. RCF 20,000 x g