Få mere at vide
Wheaton™ 50 mL gradueret centrifugerør
Beskrivelse
- Lækagefri
- Serile
- Konisk baserede rør
- Uddannet
Tekniske data
Tekniske data
| Lukningsmateriale | Polyethylen |
| Lukningsfarve | Blå |
| Farve | Blå |
| Kapacitet (metrisk) | 50 mL |
| Engangs | Engangsbrug |
| Materiale | Polypropylen |
| nr. pr. sag | 500 |
| nr. pr. pakke | 25 |
| Emballage | Indpakket |
| Sterilitet | Steril |
| Vis mere |