Få mere at vide
SI Analytics™ 50 mL udskiftelig enhed
Artikelnummer. 13486979 Shop alle SI Analytics produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
50 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
13486979 50 mL Hver
1 options
Artikelnummer. 13486979 Leverandør SI Analytics™ Leverandørnr. 285220350
På lager
SI Analytics™ 50 mL Exchangeable Unit er tilbehør til TitroLine™ og Titronic™ modeller.
  • Med integreret chip til reagensdata og brun glasflaske til titrant
  • Inkluderer GL 45 og S 40-flaskeadapter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type WA 50
Inkluderer Integreret chip, glasflaske, flaskeadapter, dryprør og titrering itp
Volumen (metrisk) 50 mL