Få mere at vide
Hirschmann™ 50 ml klasse AS Lige glas stophane buretter
Artikelnummer. 13157979
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
50 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
13157979 50 ml Pakke med 2
1 options
Artikelnummer. 13157979 Leverandør Hirschmann™ Leverandørnr. 3130175
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1265.00 DKK
    1111.68 DKK / Pakke med 2
    Spare 153.32 DKK
    12% Slukket
På lager
For volumetrisk nøjagtighed ved væskehåndtering.
  • Klasse AS
  • Fremstillet af DURAN™ borosilikatglas til modstandsdygtighed over for kemikalier og termisk chok
  • Lige stophane af glas
  • Kalibreret til EX
  • Acc. til DIN EN ISO 385
  • Sorte gradueringsmærker
  • Certificeret overensstemmelse, med dateret batch-identifikation
  • Hovedpunkt ring graduering
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 50 ml
Længde (metrisk) 500 mm
Materiale Glas
Gradueringer 0.1 mL
Skala Sort
Stophane Lige
Stophane materiale Glas
Tolerance ±0,05 ml
Type Buret
Klasse Klasse AS
Certificeringer/compliance DIN EN ISO 385