Få mere at vide
Hamilton™ 50 mL 1000-serien gastæt sprøjte
Artikelnummer. p-200000254
Nålemåler:
22 G
Ingen nål inkluderet
Nålespids stil:
Ingen nål inkluderet
Skarp, skrå, buet, ikke-kerner
Tilslutningstype:
Han Luer Lock
Luer-lås
Prøvelås
Artikelnummer. 17804332
Brand: Hamilton™ CAL80008
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
1000-seriens sprøjter tilbyder en gastæt løsning i mellemvolumen.
  • Denne sprøjteserie kan prale af en række terminerings- og nålemuligheder, hvilket giver enestående alsidighed og tilpasningsevne.
  • Dispenserer mængder op til 50 ml.
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Materiale Borosilikatglas
Nålemåler 22 G
Diameter (engelsk) Indre 1,28 tommer.
Diameter (engelsk) indre nål 0,0161 tommer.
Diameter (metrisk) indre nål 0.41 mm
Diameter (engelsk) ydre nål 0,0283 tommer.
Diameter (engelsk) Ydre 1,45 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 32.6 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 36.9 mm
Diameter (metrisk) ydre nål 0.72 mm
Længde (engelsk) Nål 2''
Maks. Temperatur (engelsk) 176 °F
Maks. Temperatur (metrisk) 80 °C
Min. Temperatur (engelsk) 50 °F
Model- 1050 SL sprøjte
Min. Temperatur (metrisk) 10 °C
Mængde 1
Volumen (metrisk) 50 mL
Længde (metrisk) nål 51 mm
Nålespids stil Skarp, skrå, buet, ikke-kerner
Tilslutningstype Prøvelås