Få mere at vide
Gilac™ 5-hjulet rund dolly med hjulhus i stål
Artikelnummer. 16264011
Skift visning
Bæreevne (metrisk):
120 kg
Artikelnummer. Bæreevne (metrisk)
16264011 120 kg
1 options
Artikelnummer. 16264011 Leverandør Gilac™ Leverandørnr. G170214
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    738.15 DKK
    552.78 DKK / Pakke med 1
    Spare 185.37 DKK
    25% Slukket
Forventet forsendelse: 27-11-2026
5-hjulet rund dolly med stålhjulshus giver fremragende stabilitet og stor manøvredygtighed takket være dens 5 kuglelejer monterede drivhjul. 120 kg bæreevne på glat overflade.
  • Fremragende stabilitet og stor manøvredygtighed takket være de 5 kuglelejer monterede drivhjul
  • 120 kg bæreevne på glat overflade
  • ABS indsprøjtet base garanterer uovertruffen holdbarhed
  • Kompatibel med alle GILAC 75 L runde beholdere, 75 L små baljer og tønder (30 til 100 L)
  • 50 mm PP hjul med gummidæk
  • GILAC aftagelig trækstang tilgængelig (som ekstraudstyr)
  • Dolly fås også i sort ABS-PC
Tekniske data
Type Tromme Dolly
Holder 1 Cylinder
Bæreevne (engelsk) 264.6 lb.
Bæreevne (metrisk) 120 kg
Materiale ABS plast, forkromet stål
Farve Grå
Diameter (engelsk) 18,5 tommer
Diameter (metrisk) 470 mm
Til brug med (udstyr) Alle tromler (fra 30 L til 100 L), 75 L runde fødevarebeholdere og GILAC 75 L baljer
Højde (engelsk) 5,1 tommer
Højde (metrisk) 130 mm
Længde (engelsk) 19,7 tommer
Længde (metrisk) 500 mm
Form Rund
Vægt (engelsk) 3.5 lb.
Vægt (metrisk) 1.6 kg
Bredde (engelsk) 18,5 tommer
Bredde (metrisk) 470 mm