Få mere at vide
5-Vinyluracil, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Vinyluracil |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6N2O2/c1-2-4-3-7-6(10)8-5(4)9/h2-3H,1H2,(H2,7,8,9,10) |
| Formel vægt | 138.0429 |