Få mere at vide
5-Vinyluracil, 97%
Artikelnummer. 11438560
Skift visning
Mængde:
0.25 g
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
0.25g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11438560 0.25 g 0.25g
11428560 1 g 1g
11448560 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11438560 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044379.01
Request Bulk or Custom Format
CAS: 37107-81-6 | C6H6N2O2 | 138.13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 37107-81-6
Molekylær formel C6H6N2O2
Molekylvægt (g/mol) 138.13
MDL nummer MFCD00913267
InChI nøgle ZRYZBEQILKESAW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-vinyluracil, 5-ethenyl-2,4 1h,3h-pyrimidinedione, 5-ethenyluracil, 5-vinyl-1h-pyrimidine-2,4-dione, 5-vinylpyrimidine-2,4 1h,3h-dione, 5-ethenyl-1,3-dihydropyrimidine-2,4-dione, 5-ethenylpyrimidine-2,4-diol, acmc-1aif7, 2,4 1h,3h-pyrimidinedione,5-ethenyl
PubChem CID 99305
IUPAC navn 5-ethenyl-lH-pyrimidin-2,4-dion
SMIL C=CC1=CNC(=O)NC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Vinyluracil
Mængde 0.25 g
Formel vægt 138.12
Procent renhed 97%
Fysisk form Pulver