Få mere at vide
5-Vinylbenzo[d][1,3]dioxole (stabilized with TBC), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Vinylbenzo[d][1,3]dioxole |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H8O2/c1-2-7-3-4-8-9(5-7)11-6-10-8/h2-5H,1,6H2 |
| Formel vægt | 148.0524 |