missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

5-(Trimethylstannyl)-2'-deoxyuridine, TRC

Artikelnummer. 30450655
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30450655 25 mg
30453517 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30450655 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT79720025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 146629-34-7
Molekylær formel C12 H20 N2 O5 Sn
Molekylvægt (g/mol) 391.01
Synonym 2'-Deoxy-5-(trimethylstannyl)uridine
IUPAC navn 1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-5-trimethylstannylpyrimidine-2,4-dione
SMIL C[Sn](C)(C)C1=CN([C@H]2C[C@H](O)[C@@H](CO)O2)C(=O)NC1=O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 5-(Trimethylstannyl)-2'-deoxyuridine
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C9H11N2O5.3CH3.Sn/c12-4-6-5(13)3-8(16-6)11-2-1-7(14)10-9(11)15;;;;/h2,5-6,8,12-13H,3-4H2,(H,10,14,15);3*1H3;/t5-,6+,8+;;;;/m0..../s1
Formel vægt 392.0394
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.