Få mere at vide
5-Trimethylsilyl-4-pentyn-1-ol, 97%
Artikelnummer. 15480288
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15480288 25 g 25g
15470288 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15480288 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H53457.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13224-84-5 | C8H16OSi | 156.3 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13224-84-5
Molekylær formel C8H16OSi
Molekylvægt (g/mol) 156.3
MDL nummer MFCD00190229
InChI nøgle LIHAMNSEAAPIRM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2760861
IUPAC navn 5-trimethylsilylpent-4-yn-1-ol
SMIL C[Si](C)(C)C#CCCCO
Tekniske data
Kogepunkt 76°C (15mmHg)
Kemisk navn eller materiale 5-Trimethylsilyl-4-pentyn-1-ol
Mængde 25 g
Lineær formel HO(CH2)3C≡CSi(CH3)3
Flammepunkt 84°C (183°F)
Synonym 5-trimethylsilyl-4-pentyn-1-ol, 5-trimethylsilyl pent-4-yn-1-ol, 4-pentyn-1-ol,5-trimethylsilyl, 5-trimethylsilyl-4-prntyn-1-ol, 5-trimethylsilyl ;pent-4-yn-1-ol, trimethyl 5-hydroxy-1-pentynyl silane, 4-pentyn-1-ol, 5-trimethylsilyl
Formel vægt 156.3
Procent renhed 97%
Brydningsindeks 1.457
Tæthed 0.861