Få mere at vide
5-Trifluormethylphenol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Trifluoromethylphenol |
| CAS | 98-17-9 |
| Molekylær formel | C7H5F3O |
| Mængde | 250 g |
| Synonym | 3-(Trifluoromethyl)phenol, 3-Hydroxybenzotrifluoride, NSC 9884, m-(Trifluoromethyl)phenol, m-Hydroxybenzotrifluoride, m-alpha,alpha,alpha-Trifluorocresol, alpha,alpha,alpha-Trifluoro-m-cresol |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5F3O/c8-7(9,10)5-2-1-3-6(11)4-5/h1-4,11H |
| SMIL | Oc1cccc(c1)C(F)(F)F |
| IUPAC navn | 3-(trifluormethyl)phenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 162.11 |
| Formel vægt | 162.0292 |