Få mere at vide
5-Trifluormethylphenol, TRC
Artikelnummer. 30454380
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
30454380 50 g
1 options
Artikelnummer. 30454380 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT79150050G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-10-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Trifluoromethylphenol
CAS 98-17-9
Molekylær formel C7H5F3O
Mængde 50 g
Synonym 3-(Trifluoromethyl)phenol, 3-Hydroxybenzotrifluoride, NSC 9884, m-(Trifluoromethyl)phenol, m-Hydroxybenzotrifluoride, m-alpha,alpha,alpha-Trifluorocresol, alpha,alpha,alpha-Trifluoro-m-cresol
InChI formel InChI=1S/C7H5F3O/c8-7(9,10)5-2-1-3-6(11)4-5/h1-4,11H
SMIL Oc1cccc(c1)C(F)(F)F
IUPAC navn 3-(trifluormethyl)phenol
Molekylvægt (g/mol) 162.11
Formel vægt 162.0292