Få mere at vide
5-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid, 95%
Artikelnummer. 15402369
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15402369 1 g 1g
15412369 5 g 5g
15469266 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15402369 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64937.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 80194-69-0 | C7H4F3NO2 | 191.109 g/mol
5-(trifluormethyl)pyridin-2-carboxylsyre er et mellemprodukt, der anvendes til syntese afβ -sekretase (BACE) hæmmere.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
5-(trifluormethyl)pyridin-2-carboxylsyre er et mellemprodukt, der anvendes til syntese afβ -sekretase (BACE) hæmmere.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i tæt lukket beholder. Med tilstrækkelig ventilation. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 80194-69-0
Molekylær formel C7H4F3NO2
Molekylvægt (g/mol) 191.109
MDL nummer MFCD04113632
InChI nøgle NJHGVAYLDHROPT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-trifluoromethyl pyridine-2-carboxylic acid, 5-trifluoromethyl picolinic acid, 5-trifluoromethyl-2-pyridinecarboxylic acid, 5-trifluoromethyl-pyridine-2-carboxylic acid, 2-pyridinecarboxylic acid, 5-trifluoromethyl, 5-trifluoromethyl pyridine-2-carboxylicacid, pubchem15164, acmc-209pj2
PubChem CID 10910349
IUPAC navn 5-(trifluormethyl)pyridin-2-carboxylsyre
SMIL C1=CC(=NC=C1C(F)(F)F)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid
Smeltepunkt 133°C to 137°C
Farve Brun
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 191.11
Procent renhed 95%
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-(Trifluoromethyl)-2-pyridinecarboxylicacid