Få mere at vide
5-(Trifluoromethyl)picolinsyre, TRC
Artikelnummer. 30455155
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30455155 25 g
30450728 50 g
30449606 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30455155 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT79143025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 80194-69-0
Molekylær formel C7H4F3NO2
Molekylvægt (g/mol) 191.11
Synonym 5-Trifluoromethylpicolinic Acid, 5-(Trifluoromethyl)-2-pyridinecarboxylic Acid
IUPAC navn 5-(trifluormethyl)pyridin-2-carboxylsyre
SMIL OC(=O)c1ccc(cn1)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-(Trifluoromethyl)picolinic Acid
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C7H4F3NO2/c8-7(9,10)4-1-2-5(6(12)13)11-3-4/h1-3H,(H,12,13)
Formel vægt 191.0194