Få mere at vide
5-(Trifluoromethyl)nicotinic acid, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15440869
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15440869 1 g 1g
15450869 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15440869 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63906.03
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 131747-40-5
Molekylær formel C7H4F3NO2
Molekylvægt (g/mol) 191.11
MDL nummer MFCD07774128
InChI nøgle RKFDCELCLIZRRH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-trifluoromethyl nicotinic acid, 5-trifluoromethyl pyridine-3-carboxylic acid, 5-trifluoromethylinicotinic acid, 5-trifluoromethyl-3-pyridinecarboxylic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 5-trifluoromethyl, 5-trifluoromethyl-nicotinic acid, 3-pyridinecarboxylicacid, 5-trifluoromethyl, 5-trifluoromethy pyridine-3-carboxylic acid
PubChem CID 10976305
IUPAC navn 5-(trifluormethyl)pyridin-3-carboxylsyre
SMIL OC(=O)C1=CC(=CN=C1)C(F)(F)F
Specifications
Kemisk navn eller materiale 5-(Trifluoromethyl)nicotinic acid
Smeltepunkt 184°C to 189°C
Farve Hvid
Mængde 1 g
FN nummer UN2811
Formel vægt 191.11
Procent renhed 97%
Fysisk form Fast stof