Få mere at vide
5-(Trifluoromethyl)indol, 98%
Artikelnummer. 11472140
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11472140 100 mg 100mg
11482140 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11472140 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H28782.MC
 Begrænset vare
På lager
CAS: 100846-24-0 | C9H6F3N | 185,149 g/mol
I 3-naphthylindolkonstruktion ved rhodium(II)-katalyseret regioselektiv direkte arylering af indoler med 1-diazonaphthalen-2-(1H)-oner, behandling af 5-(trifluormethyl)indol(1k) eller 6-(trifluormethyl)indol (1l) med 2a, og gav (8%) de ønskede produkter (8%).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser I 3
-naphthylindolkonstruktion ved rhodium(II)-katalyseret regioselektiv direkte arylering af indoler med 1-diazonaphthalen-2-(1H)-oner behandling af 5-(trifluormethyl)indol(1k) eller 6-(trifluormethyl)indol (1l) gav de ønskede produkter (11) med 83 %).
Noter
Lysfølsom. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, lys.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100846-24-0
Molekylær formel C9H6F3N
Molekylvægt (g/mol) 185.149
MDL nummer MFCD03095341
InChI nøgle LCFDJWUYKUPBJM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-trifluoromethyl indole, 5-trifluoromethyl-1h-indole, 5-trifluoromethylindole, 1h-indole, 5-trifluoromethyl, zlchem 948, pubchem1712, acmc-1box4, 5-trifluoromethyl-indole
PubChem CID 2763075
IUPAC navn 5-(trifluormethyl)-1H-indol
SMIL C1=CC2=C(C=CN2)C=C1C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-(Trifluoromethyl)indole
Smeltepunkt 68°C to 71°C
Mængde 100 mg
Formel vægt 185.15
Procent renhed 98%