Få mere at vide
5-(Trifluoromethyl)dibenzothiopheniumtrifluoromethanesulfonat, 96%
Artikelnummer. 10516830 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10516830 5 g Glasflaske 5g
10290060 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10516830 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 427670050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 129946-88-9 | C14H8F6O3S2 | 402,33 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 129946-88-9
Molekylær formel C14H8F6O3S2
Molekylvægt (g/mol) 402.33
MDL nummer MFCD00236132
InChI nøgle QXXHXTRTGZBOGD-UHFFFAOYSA-M
Synonym 5-trifluoromethyl-5h-dibenzo b,d thiophen-5-ium trifluoromethanesulfonate, s-trifluoromethyl dibenzothiophenium trifluoromethanesulfonate, 5-trifluoromethyl dibenzothiophenium trifluoromethanesulfonate, s-trifluoromethyl dibenzothiophenium triflate, s-trifluoromethyl dibenzothiophenium trifluoromethanesulphonate, trifluoromethanesulfonate; 5-trifluoromethyl dibenzothiophen-5-ium, pubchem16425, acmc-20a6nt, c13h8f3s.chf3o3s, s-trifluoromethyl dibenzothiophenium trifluoromet
PubChem CID 2777507
IUPAC navn trifluormethansulfonat; 5-(trifluormethyl)dibenzothiophen-5-ium
SMIL [O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.FC(F)(F)[S+]1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-(Trifluoromethyl)dibenzothiophenium trifluoromethanesulfonate
CAS min % 95.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 150 °C
Farve Tan til hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 95% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 402.33
Procent renhed 96%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-(Trifluoromethyl)dibenzothiophenium trifluoromethanesulfonate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.