Få mere at vide
5-(Trifluoromethyl)dibenzothiophenium 1,1,1-Trifluoromethanesulfonat, TRC
Artikelnummer. 30449051
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30449051 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30449051 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT791270500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-(Trifluoromethyl)dibenzothiophenium 1,1,1-Trifluoromethanesulfonate
CAS 129946-88-9
Molekylær formel C14H8F6O3S2
Mængde 500 mg
Synonym Trifluoromethanesulfonic Acid Ion(1-) 5-(trifluoromethyl)dibenzothiophenium, S-(Trifluoromethyl)dibenzothiophenium Triflate, S-(Trifluoromethyl)dibenzothiophenium Trifluoromethanesulfonate
InChI formel InChI=1S/C13H8F3S.CHF3O3S/c14-13(15,16)17-11-7-3-1-5-9(11)10-6-2-4-8-12(10)17;2-1(3,4)8(5,6)7/h1-8H;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
SMIL [O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.FC(F)(F)[s+]1c2ccccc2c3ccccc13
IUPAC navn trifluoromethanesulfonat; 5-(trifluoromethyl)dibenzothiophen-5-ium
Molekylvægt (g/mol) 402.33
Formel vægt 401.9819