Få mere at vide
5-Trifluoromethyl-4H-1,2,4-triazole-3(2H)thione, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Trifluoromethyl-4H-1,2,4-triazole-3(2H)thione |
| CAS | 68744-64-9 |
| Molekylær formel | C3 H2 F3 N3 S |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 5-(Trifluoromethyl)-4H-1,2,4-Triazole-3-Thiol |
| InChI formel | InChI=1S/C3H2F3N3S/c4-3(5,6)1-7-2(10)9-8-1/h(H2,7,8,9,10) |
| SMIL | FC(F)(F)c1nnc(S)[nH]1 |
| IUPAC navn | 5-(trifluoromethyl)-4H-1,2,4-triazole-3-thiol |
| Molekylvægt (g/mol) | 169.13 |
| Formel vægt | 168.9922 |