missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
5-Trifluoromethyl-2-thio-pyridone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Trifluoromethyl-2-thio-pyridone |
| CAS | 76041-72-0 |
| Molekylær formel | C6 H4 F3 N S |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H4F3NS/c7-6(8,9)4-1-2-5(11)10-3-4/h1-3H,(H,10,11) |
| SMIL | FC(F)(F)c1ccc(S)nc1 |
| IUPAC navn | 5-(trifluoromethyl)pyridine-2-thiol |
| Molekylvægt (g/mol) | 179.16 |
| Formel vægt | 179.0017 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?