Få mere at vide
5-Trifluoromethyl-2-pyridinesulfonyl Chloride, 95%, 10% in Benzene, TRC
Artikelnummer. 30454092
Skift visning
Mængde:
1 mL
Artikelnummer. Mængde
30454092 1 mL
1 options
Artikelnummer. 30454092 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT7915261ML
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Trifluoromethyl-2-pyridinesulfonyl Chloride
CAS 174485-72-4
Molekylær formel C6 H3 Cl F3 N O2 S
Mængde 1 mL
Synonym 5-(Trifluoromethyl)pyridine-2-sulfonyl Chloride
InChI formel InChI=1S/C6H3ClF3NO2S/c7-14(12,13)5-2-1-4(3-11-5)6(8,9)10/h1-3H
SMIL FC(F)(F)c1ccc(nc1)S(=O)(=O)Cl
IUPAC navn 5-(trifluoromethyl)pyridine-2-sulfonyl chloride
Molekylvægt (g/mol) 245.61
Formel vægt 244.9525
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 10 %