Få mere at vide
5-(Trifluoromethyl)-2-(chloromethyl)-1,3,4-oxadiazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-(Trifluoromethyl)-2-(chloromethyl)-1,3,4-oxadiazole |
| CAS | 723286-98-4 |
| Molekylær formel | C4 H2 Cl F3 N2 O |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 1,3,4-Oxadiazole','2-(chloromethyl)-5-(trifluoromethyl)- (9CI','ACI), 2-(Chloromethyl)-5-(trifluoromethyl)-1,3,4-oxadiazole (ACI), 2-Chloromethyl-5-trifluoromethyl-1,3,4-oxadiazole, 5-(Chloromethyl)-2-(trifluoromethyl)-1,3,4-oxadiazole, 5-(Trifluoromethyl)-2-(chloromethyl)-1,3,4-oxadiazole |
| InChI formel | InChI=1S/C4H2ClF3N2O/c5-1-2-9-10-3(11-2)4(6,7)8/h1H2 |
| SMIL | FC(F)(F)c1oc(CCl)nn1 |
| IUPAC navn | 2-(chloromethyl)-5-(trifluoromethyl)-1,3,4-oxadiazole |
| Molekylvægt (g/mol) | 186.52 |
| Formel vægt | 185.9808 |