missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

5-(Trifluoromethyl)-2-(chloromethyl)-1,3,4-oxadiazole (>90%), TRC

Artikelnummer. 30452315
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30452315 1 g
30450161 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30452315 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT7912121G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.

Anmod om en pris på denne vare her.

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 723286-98-4
Molekylær formel C4 H2 Cl F3 N2 O
Molekylvægt (g/mol) 186.52
Synonym 1,3,4-Oxadiazole, 2-(chloromethyl)-5-(trifluoromethyl)- (9CI, ACI), 2-(Chloromethyl)-5-(trifluoromethyl)-1,3,4-oxadiazole (ACI), 2-Chloromethyl-5-trifluoromethyl-1,3,4-oxadiazole, 5-(Chloromethyl)-2-(trifluoromethyl)-1,3,4-oxadiazole, 5-(Trifluoromethyl)-2-(chloromethyl)-1,3,4-oxadiazole
IUPAC navn 2-(chloromethyl)-5-(trifluoromethyl)-1,3,4-oxadiazole
SMIL FC(F)(F)c1oc(CCl)nn1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 5-(Trifluoromethyl)-2-(chloromethyl)-1,3,4-oxadiazole
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C4H2ClF3N2O/c5-1-2-9-10-3(11-2)4(6,7)8/h1H2
Formel vægt 185.9808
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.