Få mere at vide
5-(trifluormethyl)-1H-indazol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10321420
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10321420 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 10321420 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MAY00296DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-(Trifluoromethyl)-1H-indazole
CAS 885271-64-7
Analyseprocentområde 97%
Molekylær formel C8H5F3N2
Mængde 1 g
Synonym 5-trifluoromethyl-1h-indazole, 1h-indazole,5-trifluoromethyl
InChI nøgle WBHMPANPIGWXQV-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC2=C(C=C1C(F)(F)F)C=NN2
IUPAC navn 5-(trifluormethyl)-1H-indazol
Molekylvægt (g/mol) 186.137
PubChem CID 21409222
Formel vægt 186.14