Få mere at vide
5-Trifluoromethyl-1H-1,2,4-triazole-3-carboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Trifluoromethyl-1H-1,2,4-triazole-3-carboxylic Acid |
| CAS | 944897-41-0 |
| Molekylær formel | C4 H2 F3 N3 O2 |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4H2F3N3O2/c5-4(6,7)3-8-1(2(11)12)9-10-3/h(H,11,12)(H,8,9,10) |
| SMIL | OC(=O)c1nnc([nH]1)C(F)(F)F |
| IUPAC navn | 5-(trifluoromethyl)-4H-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 181.07 |
| Formel vægt | 181.0099 |