Få mere at vide
5-(Trifluoromethyl)-1-indanone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-(Trifluoromethyl)-1-indanone |
| CAS | 150969-56-5 |
| Molekylær formel | C10 H7 F3 O |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 1H-Inden-1-one','2,3-dihydro-5-(trifluoromethyl) //-2,3-Dihydro-5-(trifluoromethyl)-1H-inden-1-one |
| InChI formel | InChI=1S/C10H7F3O/c11-10(12,13)7-2-3-8-6(5-7)1-4-9(8)14/h2-3,5H,1,4H2 |
| SMIL | FC(F)(F)c1ccc2C(=O)CCc2c1 |
| IUPAC navn | 5-(trifluoromethyl)-2,3-dihydroinden-1-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 200.157 |
| Formel vægt | 200.045 |