Få mere at vide
5-(Trifluoromethoxy)salicylaldehyde, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11363966
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11363966 1 g 1g
11373966 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11363966 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L17136.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 93249-62-8 | Molecular Formula: C8H5F3O3 | Molecular Weight: 206.12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 93249-62-8
Molekylær formel C8H5F3O3
Molekylvægt (g/mol) 206.12
MDL nummer MFCD00075249
InChI nøgle WQUZBERVMUEJTD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hydroxy-5-trifluoromethoxy benzaldehyde, 5-trifluoromethoxy salicylaldehyde, benzaldehyde, 2-hydroxy-5-trifluoromethoxy, acmc-20antc, 5-trifluoromethoxysalicylaldehyde, 5-trifluoromethoxy-salicylaldehyde, 2-hydroxy-5-trifluoromethoxy-benzaldehyde, 20hydroxy-5-trifluoromethoxy benzaldehyde, 2-oxidanyl-5-trifluoromethyloxy benzaldehyde, benzaldehyde,2-hydroxy-5-trifluoromethoxy
PubChem CID 1268058
IUPAC navn 2-hydroxy-5-(trifluormethoxy)benzaldehyd
SMIL C1=CC(=C(C=C1OC(F)(F)F)C=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-(Trifluoromethoxy)salicylaldehyde
Smeltepunkt 31 °C til 33 °C
Kogepunkt 82 °C (60 mmHg)
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Mængde 1 g
Beilstein 7023825
Følsomhed Luftfølsom
Formel vægt 206.12
Procent renhed ≥98%