Få mere at vide
5-(trifluormethoxy)-1H-indol-2-carboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10486082
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10486082 250 mg 250mg
10292592 1 g 1g
10112934 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10486082 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. KM09272CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 175203-84-6
Molekylær formel C10H6F3NO3
Molekylvægt (g/mol) 245.16
MDL nummer MFCD00276997
InChI nøgle DJJJSHFPEISHFN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-trifluoromethoxy-1h-indole-2-carboxylic acid, 5-trifluoromethoxy indole-2-carboxylic acid, maybridge1_004876, 1h-indole-2-carboxylic acid, 5-trifluoromethoxy, 5-trifluoromethyloxy-1h-indole-2-carboxylic acid
PubChem CID 2777290
IUPAC navn 5-(trifluormethoxy)-1H-indol-2-carboxylsyre
SMIL OC(=O)C1=CC2=CC(OC(F)(F)F)=CC=C2N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-(Trifluoromethoxy)-1H-indole-2-carboxylic acid
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Mængde 250 mg
Formel vægt 245.16
Procent renhed 97%