missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
5-(Trifluoroacetyl)thiophene-2-carboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-(Trifluoroacetyl)thiophene-2-carboxylic Acid |
| CAS | 929028-43-3 |
| Molekylær formel | C7H3F3O3S |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 5-(2,2,2-Trifluoroacetyl)-2-thiophenecarboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C7H3F3O3S/c8-7(9,10)5(11)3-1-2-4(14-3)6(12)13/h1-2H,(H,12,13) |
| SMIL | OC(=O)c1ccc(s1)C(=O)C(F)(F)F |
| IUPAC navn | 5-(2,2,2-trifluoroacetyl)thiophene-2-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 224.16 |
| Formel vægt | 223.9755 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?