Få mere at vide
5-(Tri-n-butylstannyl)pyrimidin, 96%
Artikelnummer. 15438097
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15438097 250 mg 250mg
15428097 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15438097 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H51458.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 144173-85-3 | C16H30N2Sn | 369,14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 144173-85-3
Molekylær formel C16H30N2Sn
Molekylvægt (g/mol) 369.14
MDL nummer MFCD01319056
InChI nøgle QRDQHTJNKPXXRQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-tributylstannyl pyrimidine, pyrimidine, 5-tributylstannyl, tributyl pyrimidin-5-yl stannane, 5-tri-n-butylstannyl pyrimidine, acmc-20dn5a, 5-tributylstannylpyrimidine, 5-tributylstannanyl-pyrimidine, tri-n-butyl 5-pyrimidinyl tin, 5-tri-butylstannyl pyrimidine, tributyl 5-pyrimidinyl stannane
PubChem CID 2763249
IUPAC navn tributyl(pyrimidin-5-yl)stannan
SMIL CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=CN=CN=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-(Tri-n-butylstannyl)pyrimidine
Mængde 250 mg
FN nummer UN2788
Formel vægt 369.13
Procent renhed 96%