Få mere at vide
5-(Tri-n-butylstannyl)pyrimidin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-(Tri-n-butylstannyl)pyrimidine |
| Mængde | 1 g |
| FN nummer | UN2788 |
| Formel vægt | 369.13 |
| Procent renhed | 96% |