missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

5’-Tosyl Adenosine, TRC

Artikelnummer. 30451729
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30451729 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30451729 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT5501005G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 5'-Tosyl Adenosine
CAS 5135-30-8
Molekylær formel C17H19N5O6S
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C17H19N5O6S/c1-9-2-4-10(5-3-9)29(25,26)27-6-11-13(23)14(24)17(28-11)22-8-21-12-15(18)19-7-20-16(12)22/h2-5,7-8,11,13-14,17,23-24H,6H2,1H3,(H2,18,19,20)/t11-,13-,14-,17-/m1/s1
SMIL Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OC[C@H]2O[C@H]([C@H](O)[C@@H]2O)n3cnc4c(N)ncnc34
IUPAC navn [(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methyl 4-methylbenzenesulfonate
Molekylvægt (g/mol) 421.43
Formel vægt 421.1056
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.