Få mere at vide
5'-Tosyl-2'-deoxy Cytidine, TRC
Artikelnummer. 30452607
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30452607 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30452607 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT631600100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5'-Tosyl-2'-deoxy Cytidine
CAS 27999-55-9
Molekylær formel C16 H19 N3 O6 S
Mængde 100 mg
Synonym 5-Tosyl-2-Deoxy Cytidine
InChI formel InChI=1S/C16H19N3O6S/c1-10-2-4-11(5-3-10)26(22,23)24-9-13-12(20)8-15(25-13)19-7-6-14(17)18-16(19)21/h2-7,12-13,15,20H,8-9H2,1H3,(H2,17,18,21)/t12-,13+,15+/m0/s1
SMIL Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OC[C@H]2O[C@H](C[C@@H]2O)N3C=CC(=NC3=O)N
IUPAC navn [(2R,3S,5R)-5-(4-amino-2-oxopyrimidin-1-yl)-3-hydroxyoxolan-2-yl]methyl 4-methylbenzenesulfonate
Molekylvægt (g/mol) 381.4
Formel vægt 381.0995