Få mere at vide
5'-Tosyl-2'-deoxy Adenosine, TRC
Artikelnummer. 30453829
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30453829 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30453829 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT631500250MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5'-Tosyl-2'-deoxy Adenosine
CAS 6698-29-9
Molekylær formel C17 H19 N5 O5 S
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C17H19N5O5S/c1-10-2-4-11(5-3-10)28(24,25)26-7-13-12(23)6-14(27-13)22-9-21-15-16(18)19-8-20-17(15)22/h2-5,8-9,12-14,23H,6-7H2,1H3,(H2,18,19,20)/t12-,13+,14+/m0/s1
SMIL Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OC[C@H]2O[C@H](C[C@@H]2O)n3cnc4c(N)ncnc34
IUPAC navn [(2R,3S,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-3-hydroxyoxolan-2-yl]methyl 4-methylbenzenesulfonate
Molekylvægt (g/mol) 405.43
Formel vægt 405.1107